주요 문서
ENA423209716
Enamine
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)prop-2-ynoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)-2-propynoate
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2/c1-14-10(13)3-2-7-4-8(11)6-9(12)5-7/h4-6H,1H3
InChI key
MUATVVRPLPDPII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)