주요 문서
ENA423209695
Enamine
ethyl 2-(4-bromopyridin-2-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.09
MDL number:
Iupac Name
ethyl (4-bromo-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-13-9(12)6-8-5-7(10)3-4-11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
UNQUMGSSWNEUIM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170907
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170907
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)