주요 문서
ENA423209673
Enamine
[2-(3,5-dichlorophenyl)ethynyl]trimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.21
MDL number:
Iupac Name
((3,5-dichlorophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Inchi Code
1S/C11H12Cl2Si/c1-14(2,3)5-4-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8H,1-3H3
InChI key
LUVVEBDARCWRJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170866
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170866
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)