주요 문서
ENA423209641
Enamine
(5-bromothiophen-2-yl)(oxolan-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.16
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-2-thienyl)(tetrahydro-3-furanyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO2S/c10-8-2-1-7(13-8)9(11)6-3-4-12-5-6/h1-2,6,9,11H,3-5H2
InChI key
QYKUNJWNLXLSQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170732
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170732
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)