주요 문서
ENA423209504
Enamine
4,7-difluoro-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.13
MDL number:
Iupac Name
4,7-difluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c9-6-1-2-7(10)8-5(6)3-4-11-8/h1-4,11H
InChI key
WXDUAQYBARJXOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170210
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170210
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)