주요 문서
ENA423209026
Enamine
2-phenylpyrimidine-5-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.27
MDL number:
mp
230-235
Iupac Name
2-phenylpyrimidine-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H9N3O2S/c11-16(14,15)9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,14,15)
InChI key
KYSLWOJIAVGZAD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171744
Melting Point
230-235
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171744
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)