주요 문서
ENA423208953
Enamine
1-{2-bromo-6-[(methylamino)methyl]phenoxy}-2-methylpropan-2-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
324.65
MDL number:
Iupac Name
1-(2-bromo-6-((methylamino)methyl)phenoxy)-2-methylpropan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18BrNO2.ClH/c1-12(2,15)8-16-11-9(7-14-3)5-4-6-10(11)13;/h4-6,14-15H,7-8H2,1-3H3;1H
InChI key
JOOIWOUWGMTYIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170317
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170317
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)