주요 문서
ENA423207808
Enamine
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.23
MDL number:
Iupac Name
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c10-5-7-11-6-4-9-8-2-1-3-8/h8-10H,1-7H2
InChI key
VHHCLVLPRXXFCQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)