주요 문서
ENA423204035
Enamine
2,4-dimethyl-N-(2-methylpropyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.29
MDL number:
Iupac Name
N-isobutyl-2,4-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-9(2)8-13-12-6-5-10(3)7-11(12)4/h5-7,9,13H,8H2,1-4H3
InChI key
GWXKOPLNQUGANY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164454
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164454
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)