주요 문서
ENA423203582
Enamine
(hex-5-en-2-yl)[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.32
MDL number:
Iupac Name
N-(2-(pyridin-2-yl)ethyl)hex-5-en-2-amine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-3-4-7-12(2)14-11-9-13-8-5-6-10-15-13/h3,5-6,8,10,12,14H,1,4,7,9,11H2,2H3
InChI key
JOYJMKIXSZAKQW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-163992
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-163992
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)