주요 문서
ENA423200631
Enamine
4-(2-bromo-1-hydroxyethyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.07
MDL number:
Iupac Name
4-(2-bromo-1-hydroxyethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-5-9(12)8-3-1-7(6-11)2-4-8/h1-4,9,12H,5H2
InChI key
INHNSIVIOWOLQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160256
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160256
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)