주요 문서
ENA423200581
Enamine
6-tert-butyl-2-fluoro-3-methylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.24
MDL number:
Iupac Name
6-(tert-butyl)-2-fluoro-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C11H15FO/c1-7-5-6-8(11(2,3)4)10(13)9(7)12/h5-6,13H,1-4H3
InChI key
PSUMWEOGUPTPMD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160086
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160086
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)