주요 문서
ENA423200492
Enamine
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.05
MDL number:
Iupac Name
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H5BrN4/c8-6-3-11-12(4-6)7-1-2-9-5-10-7/h1-5H
InChI key
ZRLMNBQRJUGUDW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159863
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159863
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)