주요 문서
ENA423200372
Enamine
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-13-8-9(7-12)6-10-4-2-3-5-11(10)13/h2-5,9H,6-8,12H2,1H3
InChI key
MHEQEASJNAMHCU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157939
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157939
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)