주요 문서
ENA423200207
Enamine
3-(2-methoxyethoxy)pyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
MDL number:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-9-4-5-10-7-2-3-8-6-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
IFUHVDRUKDZVLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157374
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157374
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)