주요 문서
ENA423200140
Enamine
3,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.11
MDL number:
mp
128-129
Iupac Name
(1R,5S)-3,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C6H6O4/c7-5-3-1-2-4(9-3)6(8)10-5/h3-4H,1-2H2
InChI key
BGKUPEWYMBTCJC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156291
Melting Point
128-129
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156291
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)