주요 문서
ENA423199851
Enamine
3-cyclopropanecarbonyl-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophen-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.3
MDL number:
Iupac Name
(2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-yl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H13NOS/c12-11-9(10(13)6-4-5-6)7-2-1-3-8(7)14-11/h6H,1-5,12H2
InChI key
KVXSFRFBZZAOAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155835
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155835
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)