주요 문서
ENA413174598
Enamine
cyclohept-1-ene-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
MDL number:
mp
51-53
Iupac Name
1-cycloheptene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h5H,1-4,6H2,(H,9,10)
InChI key
FNFJZXAWCAEGNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95365
Melting Point
51-53
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95365
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)