주요 문서
ENA413173880
Enamine
N1-(quinolin-2-yl)ethane-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
mp
124-125
Iupac Name
N~1~-(2-quinolinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-7-8-13-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)14-11/h1-6H,7-8,12H2,(H,13,14)
InChI key
ZETBPZAUNUEYSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58728
Melting Point
124-125
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58728
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)