주요 문서
ENA413173673
Enamine
1-phenoxypropan-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-2-phenoxyethylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
InChI key
IKYFHRVPKIFGMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)