주요 문서
ENA413172710
Enamine
2-propoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.21
MDL number:
Iupac Name
2-propoxy-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-2-5-15-9-4-3-7(6-8(9)14)10(11,12)13/h3-4,6H,2,5,14H2,1H3
InChI key
OZERIEQOZGPKHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35423
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35423
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)