주요 문서
ENA413172676
Enamine
4-amino-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.3
MDL number:
mp
165-167
Iupac Name
4-amino-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O2/c1-2-19-14-9-7-13(8-10-14)17-15(18)11-3-5-12(16)6-4-11/h3-10H,2,16H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
WNXZDXDCJNQWQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35249
Melting Point
165-167
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35249
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)