주요 문서
ENA413171966
Enamine
2-(piperidin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.22
MDL number:
Iupac Name
2-(4-piperidinyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H12F3N3/c11-10(12,13)8-3-6-15-9(16-8)7-1-4-14-5-2-7/h3,6-7,14H,1-2,4-5H2
InChI key
YPYPPQVTDZINMA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156727
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156727
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)