주요 문서
ENA413171859
Enamine
1-propyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-4-9-5-3-7(6-10)8-9/h3,5-6H,2,4H2,1H3
InChI key
XNRQWOQUTNBRGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155241
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155241
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)