주요 문서
ENA413171853
Enamine
1-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.21
MDL number:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)benzyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O2/c13-12(14,15)19-11-3-1-9(2-4-11)6-17-7-10(8-18)5-16-17/h1-5,7-8H,6H2
InChI key
CUTRCELWYRKHKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156252
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156252
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)