주요 문서
ENA413171811
Enamine
2-(4-methoxyphenyl)ethane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.27
MDL number:
mp
119-120
Iupac Name
2-(4-methoxyphenyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-14(10,11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H2,10,11,12)
InChI key
RRJBARRRFGZDIX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156117
Melting Point
119-120
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156117
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)