주요 문서
ENA413171639
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.2
MDL number:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11F2NO/c11-7-1-2-8(9(12)5-7)10-6-13-3-4-14-10/h1-2,5,10,13H,3-4,6H2
InChI key
ZFZKCZYADBGBHY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155610
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155610
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)