주요 문서
ENA413171507
Enamine
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
GPABZOTWBDPXNZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)