주요 문서
ENA413171460
Enamine
(5,5-dimethyloxolan-2-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.66
MDL number:
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)4-3-6(5-8)9-7;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
InChI key
RUNMAUGNBHCLQB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156013
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156013
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)