주요 문서
ENA413170966
Enamine
2-amino-2-(3-fluorophenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.18
MDL number:
Iupac Name
2-(3-fluorophenyl)alanine
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-9(11,8(12)13)6-3-2-4-7(10)5-6/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
APAZXWQWMVTBBZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154289
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154289
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)