주요 문서
ENA413170956
Enamine
2-[(cyclopropylmethoxy)methyl]morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
MDL number:
Iupac Name
2-[(cyclopropylmethoxy)methyl]morpholine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-2-8(1)6-11-7-9-5-10-3-4-12-9/h8-10H,1-7H2
InChI key
FZEGBLLPXDHZKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154270
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154270
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)