주요 문서
ENA413170420
Enamine
6-oxaspiro[3.4]octan-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.16
MDL number:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.4]octan-5-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6-7(2-1-3-7)4-5-9-6/h1-5H2
InChI key
AMXISTVVYIIGOD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152555
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152555
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)