주요 문서
ENA413168612
Enamine
4-(3,5-dimethoxyphenyl)piperidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.3
MDL number:
Iupac Name
4-(3,5-dimethoxyphenyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO3/c1-16-11-7-10(8-12(9-11)17-2)13(15)3-5-14-6-4-13/h7-9,14-15H,3-6H2,1-2H3
InChI key
IEEGCHLFFPMLIO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148323
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148323
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)