주요 문서
ENA413167585
Enamine
3-methylpentan-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
101.19
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-3-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15N/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5,7H2,1-3H3
InChI key
VQMPTVQCADWACQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146146