주요 문서
ENA413166757
Enamine
2-(bromomethyl)prop-2-en-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151
MDL number:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7BrO/c1-4(2-5)3-6/h6H,1-3H2
InChI key
ZGBZQPLMILYHFP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)