주요 문서
ENA413166654
Enamine
5-(4-bromobenzoyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.09
MDL number:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(5-pyrimidinyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H7BrN2O/c12-10-3-1-8(2-4-10)11(15)9-5-13-7-14-6-9/h1-7H
InChI key
NZJSYWPDXWYIMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142186
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142186
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)