주요 문서
ENA413166624
Enamine
ethyl 2-amino-5-methylcyclohex-1-ene-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-3-13-10(12)8-6-7(2)4-5-9(8)11/h7H,3-6,11H2,1-2H3
InChI key
IVUMJBCEHJOSOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142124
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142124
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)