주요 문서
ENA413166201
Enamine
1-ethyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.29
MDL number:
Iupac Name
1-ethyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-2-13-6-8-14(9-7-13)11-4-3-5-12(10-11)15(16)17/h3-5,10H,2,6-9H2,1H3
InChI key
DBFXVOLMGLPKMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139637
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139637
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)