주요 문서
ENA413165989
Enamine
3-(isocyanatomethyl)cyclopent-1-ene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
MDL number:
Iupac Name
3-(isocyanatomethyl)cyclopent-1-ene
Inchi Code
1S/C7H9NO/c9-6-8-5-7-3-1-2-4-7/h1,3,7H,2,4-5H2
InChI key
YDZGIOOCUXHUSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142349
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142349
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)