주요 문서
ENA413165944
Enamine
6-(difluoromethoxy)-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.17
MDL number:
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8F2O4/c11-10(12)15-6-2-1-5-3-8(9(13)14)16-7(5)4-6/h1-2,4,8,10H,3H2,(H,13,14)
InChI key
DIDLDTDSQLKNDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141705
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141705
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)