주요 문서
ENA413165924
Enamine
methyl 3-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.74
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO2.ClH/c1-17-14(16)9-13(15)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-8,13H,9,15H2,1H3;1H
InChI key
AGWISLUXYMAHCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141362
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141362
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)