주요 문서
ENA413165912
Enamine
methyl 3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-14-12(13)5-3-9-2-4-11-10(8-9)6-7-15-11/h2,4,8H,3,5-7H2,1H3
InChI key
KVSVEASORIFESS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141165
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141165
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)