주요 문서
ENA413165599
Enamine
2-methoxy-3-methylbutanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-3-methylbutanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-5(2)6(4-7)8-3/h5-6H,1-3H3
InChI key
GCSRYTQWKGSJBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139214
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)