주요 문서
ENA413165517
Enamine
ethyl 1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-2-14-9(13)8-6-5-10-4-3-7(6)11-12-8/h10H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
PMOHZPNLNJKKRE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138702
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138702
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)