주요 문서
ENA413165334
Enamine
(5-methanesulfonylthiophen-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.27
MDL number:
Iupac Name
[5-(methylsulfonyl)-2-thienyl]methanamine
Inchi Code
1S/C6H9NO2S2/c1-11(8,9)6-3-2-5(4-7)10-6/h2-3H,4,7H2,1H3
InChI key
HBWPQQXFWIVESS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107085
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107085
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)