주요 문서
ENA413164801
Enamine
5-[2-(benzyloxy)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.3
MDL number:
Iupac Name
5-(2-(benzyloxy)phenyl)-1H-imidazole-2,4-diol
Inchi Code
1S/C16H14N2O3/c19-15-14(17-16(20)18-15)12-8-4-5-9-13(12)21-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,19H,10H2,(H2,17,18,20)
InChI key
DBDZUTJSXIXPKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139258
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139258
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)