주요 문서
ENA413164758
Enamine
1-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]-N,N-dimethylmethanethioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.69
MDL number:
Iupac Name
O-(2-chloropyridin-3-yl) dimethylcarbamothioate
Inchi Code
1S/C8H9ClN2OS/c1-11(2)8(13)12-6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI key
LOCPBSVZDXGHPW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138155
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138155
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)