주요 문서
ENA410543338
Enamine
1-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]-2-methoxyethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.24
MDL number:
Iupac Name
3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]propylamine
Inchi Code
1S/C8H19NO3/c1-10-5-6-12-8-7-11-4-2-3-9/h2-9H2,1H3
InChI key
VBDATSSUKFRRCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140301
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140301
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)