주요 문서
ENA410543059
Enamine
3-[(1-benzothiophen-3-yl)methyl]piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.82
MDL number:
Iupac Name
3-(benzo[b]thiophen-3-ylmethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H17NS.ClH/c1-2-6-14-13(5-1)12(10-16-14)8-11-4-3-7-15-9-11;/h1-2,5-6,10-11,15H,3-4,7-9H2;1H
InChI key
FEOHOBZUEBJJCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139129
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139129
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)