주요 문서
ENA410542902
Enamine
4-methoxybutane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.66
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-1-butanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClO3S/c1-9-4-2-3-5-10(6,7)8/h2-5H2,1H3
InChI key
FFNGZJPZIPGEAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138303
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)